Learn More
Cabazitaxel-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cabazitaxel-d6 |
| CAS | 1383561-29-2 |
| Fórmula molecular | C45H51D6NO14 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (αR,βS)-β-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-α-hydroxybenzenepropanoic Acid (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-11-hydroxy-4,6-(dimethoxy-d6)-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl Ester, TXD 258-d6, XRP 6258-d6, β-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-α-hydroxybenzenepropanoic Acid [2aR-[2aα,4β,4aβ,6β,9α(αR*,βS*),11α,12α,12aα,12bα]]-12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-11-hydroxy-4,6-(dimethoxy-d6)-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C45H57NO14/c1-24-28(57-39(51)33(48)32(26-17-13-11-14-18-26)46-40(52)60-41(3,4)5)22-45(53)37(58-38(50)27-19-15-12-16-20-27)35-43(8,36(49)34(55-10)31(24)42(45,6)7)29(54-9)21-30-44(35,23-56-30)59-25(2)47/h11-20,28-30,32-35,37,48,53H,21-23H2,1-10H3,(H,46,52)/t28-,29?,30+,32-,33+,34?,35-,37-,43?,44-,45+/m0/s1/i9D3,10D3 |
| SMILES | O[C@@]1([C@@H](OC(C2=CC=CC=C2)=O)[C@@]([C@@]3(OC(C)=O)[C@H](OC3)C[C@@H]4OC([2H])([2H])[2H])([H])[C@]4(C)C([C@@H]5OC([2H])([2H])[2H])=O)C[C@H](OC([C@H](O)[C@H](C6=CC=CC=C6)NC(OC(C)(C)C)=O)=O)C(C)=C5C1(C)C |
| Nombre IUPAC | (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-acetoxi-9-(((2R,3S)-3-((terc-butoxicarbonil)amino)-2-hidroxi-3-fenilpropanoil)oxi)-11-hidroxi-4,6-bis(metoxi-d3)-4a,8,13,13-tetrametil-5-oxo-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahidro-1H-7,11-metanociclodeca[3,4]benzo[1,2-b]oxet-12-il benzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 841.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 841.42 |