Learn More
MedChemExpress Cabazitaxel
Código de producto. 16456776
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16456776 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16456776 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY15459
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Cabazitaxel is a semi-synthetic derivative of the natural taxoid 10-deacetylbaccatin III with potential antineoplastic activity.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 835.93 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 183133-96-2
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.19%
Solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (119.63 mM)
Sinónimo XRP6258∣ RPR-116258A∣ taxoid XRP6258
Objetivo Microtubule/Tubulin∣Autophagy