Learn More
CAB-O-SIL™ M-5, calidad para centelleo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10085520 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
150 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
150 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10085520 150 g Frasco de plástico 150 g
1 options
Código de producto. 10085520 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 403731500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.10€
    34.65€ / 150 g
    Ahorro 5.45€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía en columna, para espectroscopía de fluorescencia/luminiscencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CAB-O-SIL™ M-5
CAS 7631-86-9
Forma física Polvo cristalino
Densidad 60 g/l tamped density max.
Color Blanco
Cantidad 150 g
Fórmula molecular O2Si
Fórmula lineal SiO2
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Índice Merck 15, 8632
Envase Frasco de plástico
Sinónimo Silicon dioxide
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
Nombre IUPAC silanodiol
Peso molecular (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08