Learn More
Ca2+ channel agonist 1, MedChemExpress
Descripción
Ca2+ channel agonist 1 is an agonist of N-type Ca2+ channel and an inhibitor of Cdk2, with EC50s of 14.23 μM and 3.34 μM, respectively, and is used as a potential treatment for motor nerve terminal dysfunction.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ca2+ channel agonist 1 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1402821-24-2 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H26N6O |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (141.06 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC[C@@H](NC1=NC(NCC2=CC=CC=C2)=C3C(N(CCC)C=N3)=N1)CO |
| Mostrar más |