Learn More
Thermo Scientific™ CA(PEG)24 Carboxy-PEG-Amine Compound
Código de producto. 11881415 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11881415 100 mg 100 miligramos
10148353 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11881415 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 26126
CA(PEG)n: aminoácidos pegilados de la forma carboxi-PEG-amina; con entre 4 y 24 unidades de polietilenglicol; para aplicaciones de pegilación superficial y molecular.
Los compuestos Thermo Scientific™ Pierce CA(PEG)n son aminoácidos pegilados de la forma carboxi-PEG-amina, donde n equivale a entre 4 y 24 unidades de polietilenglicol, y son útiles para diversas aplicaciones de pegilación superficial y molecular.
CA(PEG)n es la abreviatura de un conjunto de compuestos que tienen espaciadores de polietilenglicol (PEG) con extremos carboxi (-COOH) y amino (-NH2). Las moléculas sin ramificación, hidrófilas y de longitud discreta tienen la forma de carboxi-PEGn-amina, donde el subíndice “n” denota 4, 8, 12 o 24 unidades de etilenglicol. El carboxilo y la amina primaria de cada compuesto proporcionan objetivos específicos para el entrecruzamiento y otros métodos de conjugación, por lo que estos compuestos son útiles como reactivos de PEGilación.
Características destacadas:
  • Incluye reactivos de pegilación completamente caracterizados con longitudes de cadena de PEG definidas; moléculas de peso molecular discreto para un rendimiento con resultados coherentes en las aplicaciones de modificación de proteínas.
  • Se proporciona como una serie de 4, 8, 12 y 24 unidades de etilenglicol, lo que permite optimizar los procedimientos de modificación para una aplicación específica, manteniendo al mismo tiempo todos los beneficios asociados con la PEGilación de proteínas
  • El espaciador PEG ofrece ventajas únicas, como una mayor estabilidad, una menor tendencia a la acumulación y una menor inmunogenicidad.
  • Permite el etiquetado específico del sitio o el entrecruzamiento con aminas primarias o grupos carboxilo en proteínas o superficies
  • Gracias a unas instrucciones fáciles de seguir la probabilidad de resultados satisfactorios aumenta.
Información para pedidos:
Nombres alternativos: Aminoácido-dPEG; aminoácido-PEG-carboxílico; carboxi-PEO-amina
Compatibles con:
Compuestos de metil-PEG-amina, MA(PEG)n; otros tipos de reactivos de PEGilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química aldehído
Contenido y almacenamiento Almacenar desecado a 4 °C. Se envía a temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Grupos conjugantes, polietilenglicol (PEG)
Fracción reactiva Amina, ácido carboxílico, amina primaria
Separador 24 unidades de etilenglicol
Formulario Líquido
Cantidad 100 mg
Solubilidad Agua
Tipo de producto Compuesto de aminas