Learn More
CA-170, MedChemExpress
Descripción
CA-170 is an orally delivered dual inhibitor of VISTA and PD-L1. CA-170 exhibits potent rescue of proliferation and effector functions of T cells inhibited by PD-L1/L2 and VISTA with selectivity over other immune checkpoint proteins as well as a broad panel of receptors and enzymes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CA-170 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1673534-76-3 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C12H20N6O7 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : 28.5 mg/mL (79.10 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | C[C@@H](O)[C@@H](C(O)=O)NC(N[C@H](C1=NC([C@@H](N)CO)=NO1)CC(N)=O)=O |
| Mostrar más |