Learn More
Éster metílico CA-074, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | methyl (2S)-1-((2S,3S)-3-methyl-2-(((2S,3S)-3-(propylcarbamoyl)oxirane-2-carbonyl)amino)pentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylate |
| CAS | 147859-80-1 |
| Fórmula molecular | C19H31N3O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | CA-074 Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H31N3O6/c1-5-9-20-16(23)14-15(28-14)17(24)21-13(11(3)6-2)18(25)22-10-7-8-12(22)19(26)27-4/h11-15H,5-10H2,1-4H3,(H,20,23)(H,21,24)/t11-,12-,13-,14-,15-/m0/s1 |
| SMILES | CCCNC(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | (2S)-1-[(2S,3S)-3-metil-2-[[(2S,3S)-3-(propilcarbamoil)oxirano-2-carbonil]amino]pentanoil]pirrolidin-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 397.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 397.2213 |