Learn More
CA-074 methyl ester, MedChemExpress
Descripción
CA-074 methyl ester is a specific inhibitor of Cathepsin B, which has potent bioactivities such as neuroprotective, anti-cancer, and anti-inflamatory effects.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CA-074 methyl ester |
| CAS | 147859-80-1 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H31N3O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | CA-074Me |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (251.59 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | O=C([C@@H]1[C@@H](C(NCCC)=O)O1)N[C@]([C@@H](C)CC)([H])C(N(CCC2)[C@@H]2C(OC)=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 397.47 |
| Mostrar más |