Learn More
CA-074, MedChemExpress
Código de producto. 16483828
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16483828 10 mg 10 miligramos
16446557 5 mg 5 miligramos
16440999 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16483828 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103350
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress CA-074 is a potent inhibitor of cathepsin B with a Ki of 2 to 5 nM.
CA-074 is a potent inhibitor of cathepsin B with a Ki of 2 to 5 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CA-074
CAS 134448-10-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H29N3O6
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (326.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1[C@@H](CCC1)C(O)=O)[C@@]([C@@H](C)CC)([H])NC([C@@H]2[C@@H](C(NCCC)=O)O2)=O
Peso molecular (g/mol) 383.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.44
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease