Learn More
Invitrogen™ C9orf78 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15782291 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15782291 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15782291 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA554361
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: MPVVRKIFRR RRGDSESEED EQDSEEVRLK LEETREVQNL RKRPNGVSAV ALLVGEKVQE ETTLVDDPFQ MKTGGMVDMK KLKE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 89%, Rat - 89%.
Involved in the regulation of telomeric heterochromatin assembly and control of telomere length. [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno C9orf78
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica C9orf78
N.º de referencia del gen Q9NZ63
Alias de gen bA409K20.3; C9orf78; chromosome 9 open reading frame 78; HCA59; Hepatocellular carcinoma-associated antigen 59; HSPC220; RGD1305178; similar to Hypothetical protein MGC11690; Telomere length and silencing protein 1 homolog; uncharacterized protein C9orf78; uncharacterized protein C9orf78 homolog
Símbolos de los genes C9orf78, RGD1305178
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human C9orf78. Recombinant protein control fragment (Product #RP-92959).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 311855, 51759
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG