Learn More
Isoalcanos C9-12, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopar G |
| CAS | 90622-57-4 |
| Cantidad | 1 L |
| Sinónimo | C9-12-iso-alkanes, Isopar H, Isopar K, UltraClear, Isopar G |