Learn More
C8813, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-4-(4-Bromophenyl)-4-(dimethylamino)-1-[2-(2-thienyl)ethyl]cyclohexanol |
| CAS | 616898-54-5 |
| Fórmula molecular | C20H26BrNOS |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | C8813, C 8813 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26BrNOS/c1-22(2)20(16-5-7-17(21)8-6-16)13-11-19(23,12-14-20)10-9-18-4-3-15-24-18/h3-8,15,23H,9-14H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C1(CCC(O)(CCc2cccs2)CC1)c3ccc(Br)cc3 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-bromofenil)-4-(dimetilamino)-1-(2-tiofen-2-iletil)ciclohexan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 408.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 407.0918 |