Learn More
C8 Ceramida-1-fosfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | C8 Ceramide-1-phosphate |
| CAS | 887353-95-9 |
| Fórmula molecular | C16 H32 N O6 P |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H32NO6P/c1-3-5-7-8-10-12-16(19)17-14(13-23-24(20,21)22)15(18)11-9-6-4-2/h9,11,14-15,18H,3-8,10,12-13H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,20,21,22)/b11-9+/t14-,15+/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCC(=O)N[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)\C=C\CCC |
| Nombre IUPAC | Fosfato de [(E,2R,3S)-3-hidroxi-2-(octanoilamino)oct-4-enil] dihidrógeno |
| Peso molecular (g/mol) | 365.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 365.1967 |