Learn More
C646, MedChemExpress
Código de producto. 16495878
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495878 10 mg 10 miligramos
16492027 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16495878 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13823
MedChemExpress C646 is a selective and competitive histone acetyltransferase p300 inhibitor with Ki of 400 nM, and is less potent for other acetyltransferases.
C646 is a selective and competitive histone acetyltransferase p300 inhibitor with Ki of 400 nM, and is less potent for other acetyltransferases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material C646
CAS 328968-36-1
Color Red Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H19N3O6
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (37.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(N2N=C(C)/C(C2=O)=C\C3=CC=C(C4=CC(C)=C(C)C=C4[N+]([O-])=O)O3)C=C1
Peso molecular (g/mol) 445.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.42
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease