Learn More
BD Biosciences™ Kit de mantenimiento de 1 año para C6 Plus
Código de producto. 15869881 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Cada uno
Código de producto. Cantidad
15869881 Cada uno
1 options
Código de producto. 15869881 Proveedor BD Biosciences™ N.º de proveedor 661331
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Kit de accesorios de mantenimiento para citómetro de flujo C6 Plus
  • Adecuado para usar con un citómetro de flujo C6 Plus
  • Incluye lo siguiente:
    • Tubos de bomba peristáltica (12)
    • Filtros de botella de vaina (6)
    • Filtros de vaina en línea (6)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Tubos de bomba peristáltica (12), filtros de vaina para botella (6), filtros de vaina Ini-line (6)
Cantidad Cada uno
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo C6 Plus
Tipo de producto Kit de mantenimiento