Learn More
Ceramida C6, TRC
Código de producto. 30363108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30363108 25 mg 25 miligramos
30355143 50 mg -
30363007 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363108 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC26260025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124753-97-5
Fórmula molecular C24 H47 N O3
Peso molecular (g/mol) 397.63
Sinónimo N-Hexanoyl-D-erythro-Sphingosine
Nombre IUPAC N-[(E,2R,3S)-1,3-dihidroxioctadeco-4-en-2-il]hexanamida
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)CCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material C6 Ceramide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H47NO3/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-23(27)22(21-26)25-24(28)20-17-6-4-2/h18-19,22-23,26-27H,3-17,20-21H2,1-2H3,(H,25,28)/b19-18+/t22-,23+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.3556