Learn More
Uvex™ Manguito resistente a cortes C500
Código de producto. p-7236927 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
M
L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15327042 M cada uno
15317042 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15327042 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 6049107
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La tecnología Bamboo-TwinFlex™ garantiza un alto nivel de protección frente a cortes y resistencia a la abrasión.La fibra de bambú suave y sedosa aumenta la comodidad y la absorción de humedad.
  • La tecnología Bamboo-TwinFlex™ garantiza la protección frente a cortes y la resistencia a la abrasión
  • La fibra de bambú es suave y sedosa para aumentar la comodidad
  • El puño elástico ofrece un ajuste seguro
  • Sin silicona según la prueba de impresión
  • Ideal para aplicaciones en los sectores de automoción, construcción, bebidas, vidrio y metal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño M
Tipo de producto Manga resistente a cortes
Material Viscosa de bambú, HPPE, poliamida
Color Verde
Esterilidad No estéril
Modelo Funda estándar
Desechables Reutilizables
Tipo de tapón Extremos elásticos
Tipo de costura Rematada
Estilo de manguito Tejido