Learn More
uvex Guantes de protección frente a cortes C500
Código de producto. 15387052 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
10 pares
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15387052 10 cada uno
17200431 6 10 pares
15317062 8 cada uno
15327062 9 cada uno
15397052 11 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15387052 Proveedor uvex N.º de proveedor 6049710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.10€
    14.96€ / paquete de 1
    Ahorro 1.14€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Los guantes UVEX C500 combinan comodidad, flexibilidad y comodidad con el nivel de protección frente a cortes más alto (nivel 5/C). El revestimiento de agarre suave proporciona resistencia a la abrasión mecánica.
  • Bambú TwinFlex™ La tecnología garantiza un nivel muy alto de protección contra cortes.
  • El revestimiento de agarre suave proporciona resistencia a la abrasión mecánica
  • Alta flexibilidad con una buena sensación táctil
  • Uvex Climazone Elimina eficazmente el exceso de calor y humedad.
  • Libre de sustancias nocivas de acuerdo con OEKO-TEX™ Estándar 100
  • Sin silicona según la prueba de impresión
  • La tecnología 3D Ergo garantiza un ajuste seguro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Coating Material Sin revestimiento
Color Verde
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Viscosa de bambú, HPPE, Poliamida
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 10
Norma EN388 1X4XC
Para utilizar con (aplicación) Automoción, construcción, manipulación de vidrio, logística, mantenimiento, y procesamiento de metales laminados
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie C500