Descripción
- Bambú TwinFlex™ La tecnología garantiza un nivel muy alto de protección contra cortes.
- El revestimiento de agarre suave proporciona resistencia a la abrasión mecánica
- Alta flexibilidad con una buena sensación táctil
- Uvex Climazone Elimina eficazmente el exceso de calor y humedad.
- Libre de sustancias nocivas de acuerdo con OEKO-TEX™ Estándar 100
- Sin silicona según la prueba de impresión
- La tecnología 3D Ergo garantiza un ajuste seguro
Especificaciones
Especificaciones
| Coating Material | Sin revestimiento |
| Color | Verde |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Viscosa de bambú, HPPE, Poliamida |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
| Tamaño | 9 |
| Norma EN388 | 1X4XC |
| Para utilizar con (aplicación) | Automoción, construcción, manipulación de vidrio, logística, mantenimiento, y procesamiento de metales laminados |
| Estilo de puño de los guantes | Tejido |
| Mostrar más |