missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C4orf46 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15652435
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
400 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15652435 400 μL 400 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15652435 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA548136

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

C4orf46 Polyclonal Antibody

C4orf46 Polyclonal Antibody for Western Blot

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno C4orf46
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica C4orf46
N.º de referencia del gen Q3UUX7, Q504U0
Alias de gen 4930579G24Rik; C4orf46; chromosome 4 open reading frame 46; RCDG1; Renal cancer differentiation gene 1 protein; RIKEN cDNA 4930579G24 gene; uncharacterized protein C4orf46 homolog
Símbolos de los genes 4930579G24Rik, C4orf46
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 84-113 amino acids from the C-terminal region of human C4orf46.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography, Protein A
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 201725, 75939
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.