Learn More
C4 Dihidroceramida, TRC
Código de producto. 30358857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30358857 5 mg 5 miligramos
30349573 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30358857 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2625605MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202467-76-3
Fórmula molecular C22 H45 N O3
Peso molecular (g/mol) 371.6
Sinónimo Butanamide, N-[(1S,2R)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]-, Butanamide, N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]-, [R-(R*,S*)]-, N-[(1S,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]butanamide, C4 Dihydroceramide
Nombre IUPAC N-[(2S,3R)-1,3-dihidroxioctadecan-2-il]butanamida
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material C4 Dihydroceramide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H45NO3/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-21(25)20(19-24)23-22(26)17-4-2/h20-21,24-25H,3-19H2,1-2H3,(H,23,26)/t20-,21+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.3399