Learn More
C4-cloro-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-6-amina, TRC
Código de producto. 30365442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30365442 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30365442 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3836405G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material C4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
CAS 100644-65-3
Fórmula molecular C5H4ClN5
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4ClN5/c6-3-2-1-8-11-4(2)10-5(7)9-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
SMILES C1=NNC2=C1C(=NC(=N2)N)Cl
Nombre IUPAC 4-Cloro-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-6-amina
Peso molecular (g/mol) 169.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.02