Learn More
Ceramida C4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | C4 Ceramide |
| CAS | 74713-58-9 |
| Fórmula molecular | C22 H43 N O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H43NO3/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-21(25)20(19-24)23-22(26)17-4-2/h16,18,20-21,24-25H,3-15,17,19H2,1-2H3,(H,23,26)/b18-16+/t20-,21+/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCC |
| Nombre IUPAC | N-[(E,2S,3R)-1,3-dihidroxioctadec-4-en-2-il]butanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 369.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.3243 |