Learn More
uvex Guantes de seguridad C300 Wet Plus
Código de producto. 17240441 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
10 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17240441 7 10 pares
17250441 8 10 pares
17260441 9 10 pares
17270441 10 10 pares
17280441 11 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17240441 Proveedor uvex N.º de proveedor 6054607
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La tecnología Bamboo TwinFlex™ proporciona protección frente a cortes de nivel C, mientras que el revestimiento de espuma SoftGrip en la palma y las puntas de los dedos mejora las capacidades de agarre.
  • Revestimiento SoftGrip en la palma y las puntas de los dedos para un nivel alto de resistencia a la abrasión
  • La tecnología Bamboo TwinFlex™ proporciona una protección frente a cortes de nivel C
  • Climazone™ garantiza la máxima comodidad posible para el usuario
  • Agarre mejorado en zonas húmedas y condiciones de trabajo aceitosas
  • Libre de sustancias nocivas de conformidad con la norma 100 Oeko-Tex™
  • Sin silicona según la prueba de impresión
  • Resistente al aceite y a la grasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad OEKO-TEX™ Estándar 100
Aplicaciones Industrial
Coating Material HPE
Color Gris, Negro
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Bambú, HPPE, Poliamida
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 7
Norma EN388 4X42C
Para utilizar con (aplicación) Automoción, mantenimiento, trabajo en metal y montaje de precisión
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie C300 Wet Plus