Learn More
uvex Guantes de protección frente a cortes C300 Wet Cut
Código de producto. 15397082 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
8
10
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15397082 8 cada uno
15367082 10 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15397082 Proveedor uvex N.º de proveedor 6054208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.00€
    17.46€ / paquete de 1
    Ahorro 0.54€
    3% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes C300 proporcionan resistencia a la abrasión mecánica con un innovador revestimiento de agarre suave.La tecnología Bamboo TwinFlex™ garantiza un alto nivel de protección frente a cortes.
  • El revestimiento de agarre suave garantiza la resistencia a la abrasión mecánica en aplicaciones húmedas
  • La tecnología Bamboo TwinFlex™ proporciona un alto nivel de resistencia al corte
  • Alta flexibilidad con buena sensibilidad al tacto
  • Sin silicona según la prueba de impresión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Área revestida Palma y puntas de los dedos
Coating Material HPE
Color Verde, Negro
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material HPPE, Poliamida, Viscosa de bambú
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 8
Norma EN388 4X42C
Para utilizar con (aplicación) Industria automotriz, montaje, mantenimiento, metalurgia, transporte/logística, clasificación, manipulación de vidrio y procesamiento de metales laminados
Estilo de puño de los guantes Tejido
Modelo C300 húmedo