Learn More
Ceramida C3, TRC
Código de producto. 30355786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30355786 50 mg -
30351590 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30355786 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC26252050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 362678-52-2
Fórmula molecular C21H41NO3
Peso molecular (g/mol) 355.56
Sinónimo N-[(1S,2R,3E)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecenyl]propanamide, N-[(1S,2R,3E)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]propanamide
Nombre IUPAC N-((2S,3R,E)-1,3-dihidroxioctadeco-4-en-2-il)propionamida
SMILES OC[C@H](NC(CC)=O)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material C3 Ceramide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H41NO3/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(24)19(18-23)22-21(25)4-2/h16-17,19-20,23-24H,3-15,18H2,1-2H3,(H,22,25)/b17-16+/t19-,20+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.31