missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ C2orf76 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15728701 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15728701 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15728701 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA560879

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MAPGEVTITV RLIRSFEHRN FKPVVYHGVN LDQTVKEFIV FLKQDVPLRT NLPPPFRNYK YD Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 87%, Rat - 85%.

C2orf76 is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno C2orf76
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica C2orf76
N.º de referencia del gen Q3KRA6
Alias de gen AIM29; C2orf76; chromosome 2 open reading frame 76; UPF0538 protein C2orf76
Símbolos de los genes C2orf76
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human C2orf76. Recombinant protein control fragment (Product #RP-99697).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 130355
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.