missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C2orf62 Monoclonal Antibody (OTI3G6), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17514072
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17514072 30 μL 30 microlitros
17594062 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17514072 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA505509S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

C2orf62 Monoclonal antibody specifically detects C2orf62 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno C2orf62
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3G6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CATIP
N.º de referencia del gen Q7Z7H3
Alias de gen C15H2orf62; C2orf62; C37H2orf62; C6H2orf62; Catip; ciliogenesis associated TTC17 interacting protein; Ciliogenesis-associated TTC17-interacting protein; Gm216; hypothetical protein LOC690437; LOC690437
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human C2orf62 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 375307
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.