Learn More
C29, MedChemExpress
Código de producto. 16483028
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483028 10 mg 10 miligramos
16459596 50 mg 50 miligramos
16455767 5 mg 5 miligramos
16434336 100 mg 100 miligramos
16430659 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483028 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100461
MedChemExpress C29 is a Toll-like receptor 2 (TLR2) inhibitor. C29 blocks hTLR2/1 and hTLR2/6 signaling with IC50s of 19.7 and 37.6 μM, respectively.
C29 is a Toll-like receptor 2 (TLR2) inhibitor. C29 blocks hTLR2/1 and hTLR2/6 signaling with IC50s of 19.7 and 37.6 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material C29
CAS 363600-92-4
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H15NO4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (105.16 mM)
SMILES OC1=C(/C=N/C2=C(C)C(C(O)=O)=CC=C2)C=CC=C1OC
Peso molecular (g/mol) 285.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.29
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation