Learn More
C26-Ceramida Dihidro, TRC
Código de producto. 30373564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30373564 2.5 mg
30379022 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30373564 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4487802.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 182362-38-5
Fórmula molecular C44H89NO3
Peso molecular (g/mol) 680.18
Sinónimo [R-(R*,S*)]-N-[2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]hexacosanamide, C26-Dihydroceramide, C26-Dihydro Ceramide
Nombre IUPAC N-[(2S,3R)-1,3-dihidroxioctadecan-2-il]hexacosanamida
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(1S,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]hexacosanamide
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C44H89NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-28-30-32-34-36-38-40-44(48)45-42(41-46)43(47)39-37-35-33-31-29-27-16-14-12-10-8-6-4-2/h42-43,46-47H,3-41H2,1-2H3,(H,45,48)/t42-,43+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 679.6842