Learn More
C24:1 Ceramida, TRC
Código de producto. 30179617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179617 50 mg 50 miligramos
30178961 10 mg 10 miligramos
30179321 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179617 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC26346050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54164-50-0
Fórmula molecular C42 H81 N O3
Peso molecular (g/mol) 648.1
Sinónimo (15Z)-N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]-15-tetracosenamide, 15-Tetracosenamide, N-[(1S,2R,3E)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecenyl]-, (15Z)- (9CI), 15-Tetracosenamide, N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecenyl]-, [R-[R*,S*-(E,Z)]]-, (15Z)-N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]-15-tetracosenamide, C24:1-Ceramide, D-erythro-1,3-Dihydroxy-2-(cis-15-tetracosenoylamido)-trans-4-octadecene, N-Nervonoyl-D-sphingosine, N-cis-15-Tetracosenoyl-C18-sphingosine
Nombre IUPAC (Z)-N-[(E,2S,3R)-1,3-dihidroxioctadeco-4-en-2-il]tetracos-15-enamida
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nervonyl-D-sphingosine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C42H81NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(46)43-40(39-44)41(45)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,35,37,40-41,44-45H,3-16,19-34,36,38-39H2,1-2H3,(H,43,46)/b18-17-,37-35+/t40-,41+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 647.6216