Learn More
C22 Dihidroceramida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | C22 Dihydroceramide |
| CAS | 147492-65-7 |
| Fórmula molecular | C40 H81 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C40H81NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-40(44)41-38(37-42)39(43)35-33-31-29-27-25-23-16-14-12-10-8-6-4-2/h38-39,42-43H,3-37H2,1-2H3,(H,41,44)/t38-,39+/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | N-[(2S,3R)-1,3-dihidroxioctadecan-2-il]docosanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 624.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 623.6216 |