Learn More
Ceramida C22, TRC
Código de producto. 30361918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30361918 5 mg 5 miligramos
30356380 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30361918 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2631405MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 869501-30-4
Fórmula molecular C40 H79 N O3
Peso molecular (g/mol) 622.06
Nombre IUPAC N-[(E,2S,3R)-1,3-dihidroxioctadec-4-en-2-il]docosanamida
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material C22 Ceramide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C40H79NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-40(44)41-38(37-42)39(43)35-33-31-29-27-25-23-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,35,38-39,42-43H,3-32,34,36-37H2,1-2H3,(H,41,44)/b35-33+/t38-,39+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 621.606