Learn More
C21ORF66 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Código de producto. 16146883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16146883 100 μl 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16146883 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00094104T01.100uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Inmunotransferencia (Western Blotting)
Especificaciones
Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción C21orf66 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen BC030539.1
Peso molecular 43.89
Intervalo de pH 6.8
Plásmido pCMV-C21orf66 full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-C21ORF66 antibody (H00094104-B01) by western blotting
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.