missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C21orf45 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16894385 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16894385 150 μL 150 microlitros
16804395 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16894385 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 258321AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

C21orf45, also named as MIS18A, C21orf46 and FASP1, is required for recruitment of CENPA to centromeres and normal chromosome segregation during mitosis. C21orf45 has dimer (∽52 kDa) and heterodimer(∽105 kDa) forms.

Especificaciones

Antígeno C21orf45
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica MIS18A
N.º de referencia del gen Q9CZJ6, Q9NYP9
Alias de gen B28, C21orf45, C21orf46, FAPP1 associated protein 1, FASP1, MIS18A, MIS18alpha, Protein Mis18 alpha
Símbolos de los genes MIS18A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno C21orf45 Fusion Protein Ag22922
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54069, 66578
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.