Learn More
C21orf45 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16804395 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16804395 20 μL 20 microlitros
16894385 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16804395 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 258321AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
C21orf45, also named as MIS18A, C21orf46 and FASP1, is required for recruitment of CENPA to centromeres and normal chromosome segregation during mitosis. C21orf45 has dimer (∽52 kDa) and heterodimer(∽105 kDa) forms.
Especificaciones
Antígeno C21orf45
Aplicaciones Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica MIS18A
N.º de referencia del gen Q9CZJ6, Q9NYP9
Alias de gen B28, C21orf45, C21orf46, FAPP1 associated protein 1, FASP1, MIS18A, MIS18alpha, Protein Mis18 alpha
Símbolos de los genes MIS18A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno C21orf45 Fusion Protein Ag22922
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54069, 66578
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG