Learn More
Dihidroceramida C20, TRC
Código de producto. 30348932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30348932 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30348932 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC26313010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material C20 Dihydroceramide
CAS 121459-06-1
Fórmula molecular C38 H77 N O3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C38H77NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-22-24-26-28-30-32-34-38(42)39-36(35-40)37(41)33-31-29-27-25-23-21-16-14-12-10-8-6-4-2/h36-37,40-41H,3-35H2,1-2H3,(H,39,42)/t36-,37+/m1/s1
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@H](CO)[C@@H](O)CCCCCCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC N-[(2R,3S)-1,3-dihidroxioctadecan-2-il]icosanamida
Peso molecular (g/mol) 596.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 595.5903
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.