Learn More
C2 Dihidroceramida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | C2 Dihydroceramide |
| CAS | 13031-64-6 |
| Fórmula molecular | C20 H41 N O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H41NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(24)19(17-22)21-18(2)23/h19-20,22,24H,3-17H2,1-2H3,(H,21,23)/t19-,20+/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-[(2S,3R)-1,3-dihidroxioctadecan-2-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 343.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.3086 |