Learn More
Ceramida C2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | C2 Ceramide |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H39NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(24)19(17-22)21-18(2)23/h15-16,19-20,22,24H,3-14,17H2,1-2H3,(H,21,23)/b16-15+/t19-,20+/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 341.293 |