Learn More
Ceramida C2, TRC
Código de producto. 30350942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30350942 25 mg -
30355995 5 mg 5 miligramos
30357681 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30350942 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC26250025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3102-57-6
Fórmula molecular C20 H39 N O3
Peso molecular (g/mol) 341.53
Nombre IUPAC N-[(E,2R,3S)-1,3-dihidroxioctadeco-4-en-2-il]acetamida
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material C2 Ceramide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H39NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(24)19(17-22)21-18(2)23/h15-16,19-20,22,24H,3-14,17H2,1-2H3,(H,21,23)/b16-15+/t19-,20+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.293