Learn More
C2 Ceramida-1-fosfato, TRC
Código de producto. 30349345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30349345 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30349345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2627101MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material C2 Ceramide-1-phosphate
CAS 151729-55-4
Fórmula molecular C20 H40 N O6 P
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H40NO6P/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(23)19(21-18(2)22)17-27-28(24,25)26/h15-16,19-20,23H,3-14,17H2,1-2H3,(H,21,22)(H2,24,25,26)/b16-15+/t19-,20+/m0/s1
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](COP(=O)(O)O)NC(=O)C
Nombre IUPAC [(E,2S,3R)-2-acetamido-3-hidroxioctadeco-4-enilo] fosfato de dihidrógeno
Peso molecular (g/mol) 421.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.2593