Learn More
C1orf2 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30236149 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30236149 20 μL 20 microlitros
30234171 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30236149 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 279691AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The C1orf2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human C1orf2. This antibody recognizes human antigen. The C1orf2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno C1orf2
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 450 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes COTE1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10712
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 69-71 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG