missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C18orf54 Mouse anti-Human, Clone: OTI2B2, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17659791
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17659791 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17659791 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor CF808319

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

Might play a role in cell proliferation.

Especificaciones

Antígeno C18orf54
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2B2
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica C18orf54
Alias de gen LAS2
Símbolos de los genes C18orf54
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human C18orf54 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 162681
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.