Learn More
Macherey-Nagel™ Adsorbente C18 Ec
Código de producto. 10167261 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
10167261 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 10167261
Marca: Macherey-Nagel™ 730611
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adsorbente Macherey-Nagel C18 EC, con desactivación terminal: Sí, cantidad: 100 g
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida
Tamaño de partículas 45 μm
Línea de productos CHROMABOND
Absorbente C18 con desactivación terminal
Tipo Adsorbente de SPE
Con desactivación terminal
Cantidad 100 g