Learn More
Ceramida C18, TRC
Código de producto. 30008288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008288 50 mg 50 miligramos
17969764 10 mg 10 miligramos
17958034 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008288 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC26305050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2304-81-6
Fórmula molecular C36 H71 N O3
Peso molecular (g/mol) 565.95
Nombre IUPAC N-[(E,2S,3R)-1,3-dihidroxioctadedec-4-en-2-il]octadecanamida
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material C18 Ceramide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C36H71NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-36(40)37-34(33-38)35(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,34-35,38-39H,3-28,30,32-33H2,1-2H3,(H,37,40)/b31-29+/t34-,35+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 565.5434
Porcentaje de pureza >95%