missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Immunogen sequence: LSKDFCAREF EALRSCFAAA AKKTL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 88%, Rat - 88%.
NDUFAF8 is a protein coding gene involved in the assembly of mitochondrial NADH:ubiquinone oxidoreductase complex (complex I, MT-ND1). Required to stabilize NDUFAF5.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | C17orf89 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | NDUFAF8 |
| N.º de referencia del gen | A1L188 |
| Alias de gen | 1810043H04Rik; C17orf89; C9H17orf89; chromosome 17 open reading frame 89; hypothetical protein LOC690871; LOC690871; NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex assembly factor 8; NADH:ubiquinone oxidoreductase complex assembly factor 8; Ndufaf8; RIKEN cDNA 1810043H04 gene; uncharacterized protein C17orf89; uncharacterized protein C17orf89 homolog |
| Símbolos de los genes | NDUFAF8 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?