Learn More
Eppendorf™ C170i, estándar, derecha, O2, 230 V UE
Código de producto. 16358305
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
170 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16358305 170 l cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 16358305 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 6731001011
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
El incubador de CO2 C170i CellXpert proporciona condiciones de crecimiento fiables (recuperación rápida, temperatura uniforme, sin ventilador) para obtener resultados más reproducibles y el diseño sin ventilador facilita la limpieza. También proporciona hasta un 25 % más de espacio utilizable y muchas funciones inteligentes con la interfaz táctil VisioNize™.
CellXpert™ C170i, puerta interior no segmentada, manija en el lado derecho, control de oxígeno 1 – 20 %, 220 – 240 V/50 – 60 Hz- Control de oxígeno 1 – 20 %, manija en el lado derecho, puerta interior no segmentada, 180° HTD (estándar con C170i): 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 169,9 l (6,0 pies3)
Descripción Acero inoxidable embutido (sin costuras)
Capacidad (métrico) 170 l
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de IR
Control de oxígeno Del 1 al 20 %
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +4° hasta 50 °C
Pantalla Interfaz táctil VisioNize™
Tecnología del sensor de O2 ZrO2 (dióxido de circonio)
Puertos 2
Dimensiones interiores (F x An x Al) 44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 pulg.)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 pulg.)
Anchura (imperial) interior 21,2 in
Anchura (métrico) interior 53,9 cm
Altura (imperial) interior 27,2 in
Fondo interior (métrico) 44,5 cm
Requisitos eléctricos 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Tensión 220/240 V