missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ C14orf68 Polyclonal Antibody

Descripción
This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 16,000.
This gene encodes a member of a large family of mitochondrial transporters. The nuclear-encoded carrier protein is embedded in the inner mitochondrial membrane. This member of the family is thought to be an uncoupling protein that uncouples mitochondrial respiration from ATP synthesis by dissipating the transmembrane proton gradient. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | C14orf68 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | SLC25A47 |
| N.º de referencia del gen | Q6Q0C1 |
| Alias de gen | C14orf68; HCC-down-regulated mitochondrial carrier protein; HDMCP; Hepatocellular carcinoma down-regulated mitochondrial carrier protein; hepatocellular carcinoma-downregulated mitochondrial carrier protein; HMFN1655; SLC25A47; Solute carrier family 25 member 47; solute carrier family 25, member 47 |
| Símbolos de los genes | SLC25A47 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?