Learn More
C14 Dihidroceramida, TRC
Código de producto. 30353307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353307 50 mg 50 miligramos
30355207 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30353307 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC26283050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61389-70-6
Fórmula molecular C32 H65 N O3
Peso molecular (g/mol) 511.86
Nombre IUPAC N-[(2S,3R)-1,3-dihidroxioctadecan-2-il]tetradecanamida
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material C14 Dihydroceramide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H65NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-18-19-21-23-25-27-31(35)30(29-34)33-32(36)28-26-24-22-20-17-14-12-10-8-6-4-2/h30-31,34-35H,3-29H2,1-2H3,(H,33,36)/t30-,31+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.4964