Learn More
Sal sódica del ácido sulfúrico etoxilado de alquilo C10-C16, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | C10-C16 Alkyl Ethoxylate Sulfuric Acid Sodium Salt |
| CAS | 68585-34-2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Alcohol Ethoxysulfate (Sodium Salt) |